Learn More
Kolmi Hopen™ SafeFeet Polypropylene Overshoes with SkidGuard
Help prevent falls in the workplace with these skid-resistant, polypropylene overshoes.
76.10 CHF - 114.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, (EU) 2017/745 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizin, Industrie |
Material | Polypropylen |
Gewicht (metrisch) | 34 g/m2 |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17780149
|
Kolmi Hopen™
H06741B |
Weiß, rosa | XL |
76.10 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17790149
|
Kolmi Hopen™
H06751B |
Weiß, Grün | XL |
76.10 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17700159
|
Kolmi Hopen™
H07101A |
Weiß | 2XL |
114.55 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Waterproof and non-slip soles
- Breathable and lightweight
- Elastic ankle support
- Non-woven polypropylene with polyethylene soles
- Made in France
Spezifikation
ISO 13485, (EU) 2017/745 | |
Polypropylen | |
Ja |
Medizin, Industrie | |
34 g/m2 | |
60 μm |