Learn More
Eppendorf™ SafeCode Plates (barcoded)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17865938 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
16 x 24
Packungsgröße:
80 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array unitSize
17865938 16 x 24 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17865938 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030113594
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Barcoded 96- or 384-well plates for reliable sample identification, efficient handling, and long-term storage.
  • 3-level coding ensures safe sample and vessel identification.
  • Codes on three sides of plates allow flexible reading.
  • ECC 200 error correction enables safe code reading even with up to 25% damaged codes.
  • Additionally, ID-specific information is available via Eppendorf DataPort for documentation.
  • Direct import into eLabInventory and eLabJournal™ software for convenient handling.
  • Import to other database systems is possible.
  • Manufactured from high-quality polypropylene for the highest sample purity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Includes Barcode
Format SBS Standard
Array 16 x 24
Produktlinie Eppendorf
Farbe White, Clear Bottom
Produkttyp PCR Plate
Material Polypropylene
Volumen (metrisch) Well 140 μL
Anzahl Wells 384
Sterilität Non-sterile
Oberflächenbehandlung Non-treated
Wellform Round, Round Bottom (U-well)
Menge 80/Pk.
Fit for Purpose PCR Ready