Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ Biobasierte Mikroröhre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30560020 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Quality
PCR-frei
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reinheits- oder Qualitätsgrad unitSize
30560020 1.5 mL Eppendorf Quality 1000 Stück
30560021 0.5 mL Eppendorf Quality 500 Stück
30560023 0.5 mL PCR-frei 500 Stück
30560024 1.5 mL PCR-frei 1000 Stück
30560025 2.0 mL Eppendorf Quality 1000 Stück
30560022 2.0 mL PCR-frei 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30560020 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030123085
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Röhrchen (0,5 bis 2,0 ml) bestehen zu 100 % aus biobasiertem Kunststoff und verfügen über einen einzigartigen Verschlussmechanismus zum Schutz Ihrer Probe.
  • Die biobasierte Variante (hergestellt aus 100 % biobasiertem Material) trägt zur Reduzierung des verbrauchsmaterialbedingten CO2-Fußabdrucks im Labor bei.
  • Die biobasierten Schläuche weisen identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht biobasierten Schläuche auf.
  • Das Scharnier Eppendorf Safe-Lock Der Deckel verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
  • Die Konstruktion aus biobasiertem Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Belastung und extremen Temperaturen.
  • Eine präzise Deckelversiegelung minimiert die Verdunstungsrate bei längerer Lagerung.
  • Der großzügig dimensionierte, mattierte Deckel und die Seitenfläche erleichtern das Beschriften.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Farbe Klar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugation
Anzahl pro Packung 1000
Verpackung Wiederverschließbare Beutel
Temperaturbereich (metrisch) -86 °C bis +100 °C
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad Eppendorf Quality
Graduated Ja
Verschlusstyp Safe-Lock Deckel
Bodenform Konisch
Max. RZB 30,000 g
Menge 1000
Umweltfreundliche Eigenschaften Hergestellt aus 100 % erneuerbaren Ressourcen
Form Zylindrisch
Produkttyp Mikroröhrchen