Learn More
BOLA Safe-Lab Nüsse
Beschreibung
- Ermöglicht eine dichte und sichere Verbindung sowie ein einfaches Trennen von Konus und Muffe.
- Die spezielle Mutter, die auf einem Außengewinde oberhalb des Konus sitzt, hält und verriegelt die Buchse. Zum Trennen muss diese spezielle Mutter im Uhrzeigersinn gedreht werden.
- Die Kraft wird durch die Gewindesteigung erzeugt und axial auf die Buchse übertragen.
- Die Bodenverbindung ist gelöst.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produktlinie | NS 29/32 |
| Farbe | Weiß |
| Flexibilität | Starr |
| Max. Operating Temperature (English) | 482 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |