Learn More
Ansell Edmont™ UEBERHANDSCH SAFE-KNIT GP72-26 GP72-265
Artikelnummer. 12619761 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge: 380 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12619761 Länge: 380 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12619761 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. 72265150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Safe-Knit™ GP Manschetten enthalten einen höheren Anteil an Dyneema™ Fasern, die so stark wie Stahlfasern sind, aber viel leichter und flexibler. Optimaler Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden. Das geringe Gewicht und die bequeme Passform sorgen für hohe Anwenderakzeptanz.
  • Safe-Knit™ GP-Ärmel enthalten einen höheren Anteil an Dyneema™-Fasern, die so stark wie Stahlfasern, aber viel leichter und flexibler sind.
  • Safe-Knit™ GP-Ärmel bieten optimalen Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden. Das geringe Gewicht und die bequeme Passform sorgen für hohe Anwenderakzeptanz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyester/Glasfaser
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388: 354 X
Stulpenmaterial Polyester/Glasfaser
Produkttyp Schwere Handschuhe
Art der Handschuhstulpe Manschette
Auskleidungsmaterial Dyneema™
Auskleidung Dyneema™
Menge 72 Paar
Beständig gegen Schnittfest