Learn More
Ansell Edmont™ Safe-Knit™ GP 72-165 Series Gray Polyester/Glass Fiber Heavy Weight Gloves
Alle ansehen Ansell ProdukteSpecifications
Specifications
| Material der Rückseite | Polyester/Glasfaser |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Stulpenmaterial | Polyester/Glasfaser |
| Produkttyp | Heavyweight Gloves |
| Größe | 8 |
| Modell | 72-165 |
| Farbe der Handschuhstulpe | Grau |
| Art der Handschuhstulpe | Attached Sleeve |
| Auskleidung | Dyneema™ |
| Menge | 6 Paar |
| Show More |