Learn More
Sartorius Safe-Cone Filter
Verhindern eine Kontamination der Proben und Pipetten durch Aerosole oder Flüssigkeiten. Sartorius Safe-Cone Filter sind einzigartige, austauschbare Filter aus Polyethylen, die gleichzeitig die Effizienz beim Pipettieren sowie die Integrität der Proben erhöhen. Erhältlich in den Ausführungen Standard und Plus für verschiedene Laboranwendungen.
Marke: Sartorius 721015
48.64 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23285" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Schutz für Pipetten und Proben- Wirkt als letzte Barriere für die inneren Komponenten der Pipette
- Schützt die Pipette und die Probe vor Kontamination
- Verlängert die Lebensdauer der Pipetten und senkt die Wartungshäufigkeit
- Kostengünstige, austauschbare Filter aus Polyethylen
- Standardmäßige Safe-Cone Filter: Für allgemeine Anwendungen und für die gleiche Art von Arbeit wie der Plus-Filter, muss aber häufiger gewechselt werden
- Plus Safe-Cone-Filter: Selbstdichtende Filter für anspruchsvollere Anwendungen wie Arbeiten mit radioaktivem Material, Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren und Molekularbiologie
- Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Anwendung und der Probe ab
- Sollte täglich (oder nach 50 bis 250 Pipettieren) oder sofort bei Übersaugen gewechselt werden
- Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, sollten zum Filterwechsel Pinzetten verwendet werden
- Vor der Montage eines neuen Filters den Spitzenkonus außerdem mit Ethanol (70 %) reinigen.
Spezifikation
Weiß | |
Plus | |
5.000 μl-Pipette | |
0,26 in. |
Polyethylen | |
Radioaktive Arbeit, Zellkultur, bakterielle und virologische Arbeit, Molekularbiologie | |
50/Pckg. | |
6,73 mm |