Learn More
Sampling Systems™ Sack-Probenehmer
Sampling Systems™ Sack-Probenehmer sind eine schnelle und effiziente Methode, um Proben von Substanzen in Säcken und Beuteln zu entnehmen.
104.00 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sack-Probenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Durchmesser (metrisch) Kern | 22 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12977895
|
Sampling Systems™
1320A-01 |
400 mm | Einfaches Ende |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15869251
|
Sampling Systems™
1320B-01 |
420 mm | Endkappe |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15879251
|
Sampling Systems™
1320C-01 |
420 mm | Ende mit Flaschenadapter |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Punktmessung
- Zur Entnahme von Proben aus Säcken
Spezifikation
Sack-Probenehmer | |
Probenahme | |
22 mm |
Edelstahl (316L) | |
25 mm |