Learn More
Saccharin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10645502 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10645502 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10645502 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/0040/48
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 81-07-2
Schmelzpunkt 226 °C
Farbe Weiß
pH 2
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C7H5NO3S
MDL-Nummer 5866
Menge 100 g
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
InChI-Schlüssel CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 183.181
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
Formelmasse 183,18 g/mol
Physikalische Form Fest