Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar bestrahlt (Dreifachverpackung) Platte
Beschreibung
Erleben Sie die Zuverlässigkeit von Reinräumen auf höchstem Niveau mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar-Platte. Der Sabouraud-Dextrose-Agar unterstützt das Wachstum von Hefen, Pilzen und Schimmelpilzen.
Überwachen Sie die Umgebung mit der bestrahlten Trypton-Soja-Agar-Platte (dreifach verpackt).
- Steril: Die Platten werden bestrahlt und dreifach in transparenter Verpackung verpackt.
- Konsistent: Das automatisierte Herstellungsverfahren gewährleistet eine glatte und gleichmäßig verteilte Agar-Schicht auf jeder Platte.
- Optimiert: Die Produkte werden quantitativen Tests zur Qualitätskontrolle mit einer geringen Konzentration an Inokulum unterzogen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Strohfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 12 °C |
| Beschreibung | Sabouraud-Dextrose-Agar bestrahlte Dreifachverpackung |
| Format | 55mm-Platte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 13,5 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Dreifach verpackt - bestrahlt |
| Menge | 10 Stück/Packung |