Learn More
Merck Millipore Sabouraud-Dextrose-Agar, EP/USP
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) ist für die Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen und die Untersuchung nicht steriler pharmazeutischer Produkte konzipiert. Zubereitet nach europäischen, japanischen und US-amerikanischen Arzneibuchempfehlungen; verpackt in 200-ml-Schraubflaschen oder 18-ml-Röhrchen mit Verschluss.
Marke:  Merck Millipore 1463930006
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12738818
  • 77.30 CHF / 200 Milliliter
Verfügbar ab
06-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sabouraud-Dextrose (4 %) Agar (SDA) ist ein komplexes Medium für die Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium wird auch für die mikrobiologische Untersuchung nicht steriler Produkte verwendet. Die hohe Dextrosekonzentration und der niedrige pH-Wert fördern das Wachstum von Hefe/Schimmelpilzen und hemmen gleichzeitig das Bakterienwachstum. Die Medien fördern auch die Bildung von Sporen (Konidien und Sporangien) und Pigmenten.
  • Zusammensetzung (pro l): Casein-Pepton 5 g, Fleisch-Pepton 5 g, Dextrose 40 g, Agar 15 g
  • Gemäß den Empfehlungen des aktuellen europäischen, japanischen und US-amerikanischen Arzneibuchs erstellt
  • Wird für die mikrobielle Untersuchung nicht steriler pharmazeutischer Produkte verwendet
  • Entwickelt für die Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen
  • Erhältlich in verschiedenen Füllvolumen:
    • 25ml-Röhrchen mit gelben Kappen, Füllvolumen: 18 ml
    • 250-ml-Flasche mit Schraubverschlüssen, Füllvolumen: 200 ml
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Gelb
20 bis 25 °C
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA)
50 - 200 %
200 ml
6 Flaschen
Europäisches, japanisches und US-amerikanisches Arzneibuch (EP, 2.6.13.; JP, 4.05 und USP, 62)
Blau
Je 1 l: Casein-Pepton 5 g, Fleisch-Pepton 5 g, Dextrose 40 g, Agar 15 g
Sofort Einsetzbar
Aufrecht, lichtgeschützt und bei +2 °C bis +25 °C ordnungsgemäß versiegelt aufbewahren
Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen
Schimmel
Flasche
250 ml-Flasche