Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Actidion
Artikelnummer. 11993662
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Actidion
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
11993662 Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Actidion 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11993662 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0162A
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isolieren Sie mit diesem sauren, selektiven Nährmedium Dermatophyten und andere Pilze aus klinischen und Umweltproben.
Mit dem sauren Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Actidion können Sie Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen aus klinischen Proben und Umweltproben isolieren. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Wachstum von Pilzen und hemmt gleichzeitig das Wachstum von Bakterien in gemischten Proben. Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand der von Sabouraud beschrieben makroskopischen Standardeigenschaften leicht identifiziert werden1. Die Zugabe antimikrobieller Wirkstoffe zur Hemmung von Bakterien, sodass pathogene Pilze isoliert werden können, wurde in mehreren Arbeiten beschrieben2,3,4,5,6,7.
Verwenden Sie den Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Actidion für die Isolierung von Dermatophyten und anderen pathogenen Pilzen. Das Nährmedium liefert zuverlässige Ergebnisse für Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum und Candida albicans.
  • Geeignet für die Identifikation pathogener Pilze in Materialien mit hoher Anzahl anderer Pilze oder Bakterien.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Actidion
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung