Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol
Artikelnummer. p-8394028
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
SDA mit CAM
SDA mit CAM (tiefe Füllung)
Füllgewicht:
19,5 g ± 1,0 g
22,75 g ± 0,75 g
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12922618
Marke: Thermo Scientific™ PO0358A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kultivieren und differenzieren Sie mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium Pilze in klinischen und Umweltproben.
Isolieren, Kultivieren und Differenzieren von Dermatophyten, Pilzen und Hefen wie Candida albicans mit dem Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose-Agar mit Chloramphenicol.
Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand makroskopischer Standardeigenschaften leicht identifiziert werden. Infektionen, die durch Candida spp. Verursacht werden, sind vielfältig und reichen von oberflächlich und lokal bis tief sitzend und verbreitet. Candida albican sand Candida glabrat accommrise 70 bis 80% der Hefe-Isolate von Patienten mit invasiver Krankheit erholt.
Dieses Kulturmedium, das auch in Pulverform erhältlich ist, kann in der Umweltüberwachung und für Sterilitätstests verwendet werden. Es ermöglicht die rasche Umsetzung korrektiver Maßnahmen, wenn bei der Prozesskontrolle eine inakzeptabel hohe mikrobielle Belastung auffällt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2 bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Medientyp SDA mit CAM (tiefe Füllung)
Produkttyp Agar
Füllgewicht 22,75 g ± 0,75 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Packung