Learn More
Eppendorf™ S44iR Shaker Bundle for Screening (GB)
Beschreibung
- Höchste Kapazität bei kleinerer Stellfläche – kultivieren Sie mehr Zellen auf weniger Raum
- Der neue urheberrechtlich geschützte Eppendorf X-Drive mit halbautomatischer
- Auswuchttechnologie sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Agitation
- Hohe Temperaturhomogenität in der gesamten Kammer für reproduzierbare Ergebnisse
- Mit der Ausziehplattform erreichen Sie bequem all Ihre Proben
- Nach oben gleitende Türen für bequemen und mühelosen Zugang
- Optimieren Sie Ihr Platzangebot – stapeln Sie zwei oder drei Geräte aufeinander
- Das neue Touchscreen-Bedienfeld sorgt für eine bequeme Bedienung. Alarmstatus, Event Log und Benutzerinformationen sind nur einen Fingertipp entfernt.
- Erstellen Sie Mehrschrittprogramme zur automatischen Steuerung des Schüttlers
- Breite Auswahl an Zubehör und Plattformen passend zu all Ihren Kultivierungsanforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 2,5 oder 5,1 cm (1 oder 2 in.) |
| Drehzahlbereich | 2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 86,9 x 118,2 x 63 cm (46,5 x 34,2 x 24,8 in.) |
| Schnittstelle | USB, Ethernet |
| Zeitschaltbereich | 0,01 bis 99:59 Std., Dauerbetrieb |