Learn More
Brady™ S3700 Multicolor and Cut, Sign and Label Printer
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz durch eine farbliche Gestaltung mit dem S3700 Schilder- und Etikettendrucker. Dank der Funktionen für den Mehrfarbendruck und das Stanzen von Formen kann dieser Drucker auffällige Kennzeichnungen für Ihre spezifischen Anwendungen und Arbeitsplatzanforderungen erstellen.
3339.09 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Printer |
---|---|
Farbe | Blue, Gray |
Displaytyp | Color LCD Touchscreen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Labels |
Material | Plastic |
Produktcode | Marke | Keyboard Type | Beschreibung | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Keyboard Type | Beschreibung | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17852669
|
Brady™
176427 |
QWERTZ | Wifi and Bluetooth-enabled | Ethernet, Standalone Use, USB, Wi-Fi, Bluetooth™, 5 Low Energy (Class II) |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17842669
|
Brady™
176428 |
QWERTZ | No Wifi or Bluetooth | Standalone Use, USB, Ethernet |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17832669
|
Brady™
176429 |
AZERTY | Wifi and Bluetooth-enabled | Ethernet, Standalone Use, USB, Wi-Fi, Bluetooth™, 5 Low Energy (Class II) |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17872669
|
Brady™
176430 |
AZERTY | No Wifi or Bluetooth | Standalone Use, USB, Ethernet |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17882659
|
Brady™
176431 |
QWERTY (EU) | Wifi and Bluetooth-enabled | Ethernet, Standalone Use, USB, Wi-Fi, Bluetooth™, 5 Low Energy (Class II) |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17822689
|
Brady™
176432 |
QWERTY (EU) | No Wifi or Bluetooth | Standalone Use, USB, Ethernet |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17812689
|
Brady™
176433 |
QWERTZ | Wifi and Bluetooth-enabled, QWERTZ and CYRILLIC Keyboard | Ethernet, Standalone Use, USB, Wi-Fi, Bluetooth™, 5 Low Energy (Class II) |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17802689
|
Brady™
176434 |
QWERTY (UK) | No Wifi or Bluetooth, Continuous and Die-Cut | Standalone Use, USB, Ethernet |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17802669
|
Brady™
176435 |
CYRILLIC | Wifi and Bluetooth-enabled | Ethernet, Standalone Use, USB, Wi-Fi, Bluetooth™, 5 Low Energy (Class II) |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17832689
|
Brady™
176436 |
CYRILLIC | No Wifi or Bluetooth | Standalone Use, USB, Ethernet |
3339.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Mehrfarben-Funktion ermöglicht das Drucken von auffälligen Sicherheitsschildern, Lockout-Anhängern, Warnetiketten und mehr in einem Schritt.
- Mit dem eingebauten XY-Schneider können vorgestanzte Formen und Text erstellt werden, sodass die Platzierung neuer Meldungen frei gewählt werden kann.
- Mit der integrierten Tastatur und dem Touchscreen wird die Etikettenerstellung zum Kinderspiel.
- Die intelligente Drucktechnologie von Brady ermöglicht eine rasche Einrichtung, hohe Druckgeschwindigkeiten und eine äußerst schnelle Etikettenerstellung.
- Verschiedene Materialoptionen werden unterstützt, sodass Sie Schilder und Etiketten für unterschiedliche Anwendungen erstellen können.
- Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic-Software für die Etikettengestaltung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Printer | |
Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
14.25 in. | |
361.95 mm | |
11 in. | |
Multicolor, Monocolor | |
S3700 Safety and Facility Printer, Brady Workstation Basic Suite, Quick Start Guide, Power Cord, USB Cord, Mouse, Cleaning Kit (PCK-6), USB Flash Drive | |
S3700 | |
300 dpi | |
cULus, CE, UL-AR and S Mark, UL NOM CoC, RCM Mark, EAC, KC, CCC, RoHS, BIS, BSMI, LOA, SABS | |
1 Ea. | |
AC Adaptor |
Blue, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
19 in. | |
482.60 mm | |
279.40 mm | |
155.19 x 86.87 mm | |
512 MB | |
127.00 mm/sec. | |
16.74 kg | |
Asset tracking, Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Hazard communication identification | |
1 year | |
110/240 V |