Learn More
Brady™ S3100 Schilder- und Etikettendrucker
Artikelnummer. 31842975 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY
QWERTZ
Packungsgröße:
1 Set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keyboard Type Packungsgröße
31842975 AZERTY 1 Set
31842972 QWERTY 1 Set
31842971 QWERTZ 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31842975 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 149517
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der benutzerfreundliche Brady Drucker S3100 Schilder- und Etikettendrucker ist darauf ausgelegt, eine Vielzahl Ihrer Bedürfnisse zur Einrichtungsidentifikation zu erfüllen und Ihnen Zeit zu sparen, damit Sie wieder arbeiten können.
  • Erstellen Sie die Labels, die Sie brauchen, wann Sie sie brauchen, ohne das Warten bei Do-it-yourself-Label-Erstellung
  • Ideal für Mehrbenutzerbereiche in Ihrer Einrichtung, jeder kann einfach hinübergehen, Etiketten erstellen und direkt vor Ort drucken
  • Die integrierte Tastatur und die Touchscreen-Oberfläche machen die Erstellung von Labels zum Kinderspiel
  • Die Erstellung von Etiketten geht mit der schnellen Einrichtung und den Druckgeschwindigkeiten, die mit der Print-Smart-Technologie einhergehen, noch schneller
  • Druckt auf verschiedenen Materialoptionen, sodass Sie Schilder und Etiketten für verschiedene Anwendungen erstellen können
  • Wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Label Design Software Suite geliefert, die es Ihnen ermöglicht, professionelle Etiketten sofort zu gestalten.
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) B30-Serie Wärmeübertragungsbänder und -bänder, B30-Serie Wärmeübertragungsbänder
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 10,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 260.35 mm
Breite (metrisch) 304.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Höhe (metrisch) 241.30 mm
Abmessungen (L x B x H) 260.35 x 304.80 x 241.30 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 155.44 x 91.95 mm
Enthält S3100-Drucker, Netzkabel, USB Kabel, Reinigungsset, Schneider-Reinigungswerkzeug, Schnellstart-Anleitung, Brady Workstation-Basis-Suite, Stylus und Maus
Sprachen Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechien, Dänisch, Holländisch, Englisch (US), Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch
Hauptspeicher 256 MB
Modell S3100-AZ
Druckgeschwindigkeit 76,00 mm/s.
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Ethernet, USB
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Gewicht (metrisch) 9.07 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australien/Neuseeland), EAC (Russland, Belarus und Kasachstan), China: CCC-RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestandsverfolgung, Kalttemperaturkennzeichnung, Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, elektrische Kennzeichnung, Markierung von Aus- und Austritten, Anlagenkennzeichnung, Bodenkennzeichnung, allgemeine Identifikation, Gefahrenkommunikationsidentifikation, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Lockout-Tagout, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Temperaturkennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Spannung 110/240 V
Keyboard Type AZERTY
Alternate Part Number S3100-AZ
Steckertyp AC Adapter