Learn More
Tygon S3™ E-3603 Vacuum Tubing
Artikelnummer. 30054222 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/2 in.
1-1/8 in
1-3/8 in.
2 in.
5/8 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 30054222
Marke: Tygon 5011367
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Formulated to resist flex-fatigue and abrasion
Bio-based formulation reduces environmental impact. Lot-to-lot consistency for reproducible results. Easily slips over fittings and grips securely. Contains no BPA or phthalates. Meets all USP Class VI and FDA food contact criteria. . Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP;FDA
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Material Tygon S3 E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/8 in.