Learn More
Elma™ Lab Clean S20 Konzentrat
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
- Entfernt mineralische Verunreinigungen wie Kalkablagerungen und andere Ca- und Mg-gebundene Verunreinigungen, Metalloxide, Mineralöle und Fette, Fingerabdrücke und Staub
- Hellt getrübte metallische Oberflächen auf (aber keine Anlauffarben)
- Nicht geeignet für Aluminium, Magnesium und Leichtmetalllegierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lab Clean S20 Reiniger |
| Form | Flüssig |
| pH | < 1 |
| Zertifizierung/Konformität | Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1805 |
| Material | Nicht ionische Tenside 15 bis 30 %, Phosphorsäure >30 % |
| Konzentration | Ultraschallbad ∽1 bis 2 Vol.-% bei 50 bis 80 °C und Spritzreinigung ∽0,5 Vol.-%, nur deutlich über 55 °C. |
| Behältertyp | Flasche |
| Inhalt und Lagerung | -5°bis 30 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen |
| Volumen (metrisch) | 10 l |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated, C10- fatty alcohol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxyl