Learn More
Thermo Scientific™ S100A8 Recombinant Human Protein, His-Tag
Exprimiert aus der DNA-Sequenz, die humanes S100A8 (Leu 2-Glu 93), das am N-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert, kodiert
Marke:  Thermo Scientific™ 11138H08B5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268275
  • 107.00 CHF / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 02-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemessen an der Fähigkeit, rekombinantes humanes S100A9 in einem funktionellen ELISA zu binden
  • Gemessen an seiner Fähigkeit, t-Proliferation von humanen MCF7-Adenokarzinomzellen der Brust zu hemmen
  • ED50 für die Wirkung ist 3-15 μg/ml
  • Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
S100A8
Weitere Proteine
S100A8 Rekombinantes humanes Protein
12.2 kd
5 μ g
Rekombinant
S100 Calciumbindungsprotein A8
Assay-Standard
Insekten
His-Tag, MBP