Learn More
S100A8 Recombinant Human Protein, His-Tag
S100A8 Recombinant Human Protein, His-Tag
Marke:  Invitrogen 11138H08B250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278275
  • 1090.00 CHF / 250 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein A8 (S100A8), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Durchführung von zellbasierten Assays und Proteinstudien wie der Proteinstrukturanalyse und Protein-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane S100A8 (NP_002955.2) (Leu2-Glu 93 ), das am N-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert, kodiert.
Aktivität:
1. Gemessen an seiner Fähigkeit, rekombinantes humanes S100A9 in einem funktionellen ELISA zu binden.
2Gemessen an seiner Fähigkeit, die Proliferation von humanen MCF7-Adenokarzinomzellen der Brust zu hemmen. Die ED50 für diesen Effekt ist typischerweise 3-15 μg/ml.
Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80.
Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem doppelt destillierten Wasser auf eine Konzentration von 25 mg/ml oder weniger auf. Es wird empfohlen, das Protein so bald wie möglich zu aliquotierten und zu verwenden. Lagern Sie Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 ° C. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Verfallsdatum: Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Dieses Protein wird von SINO Biological hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilisiert
12.2 kDa
8 ± 0.5
5 x 50μ g
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Weitere Proteine
S100A8 Rekombinantes humanes Protein
S100A8
Weitere Proteine
S100A8 Rekombinantes humanes Protein
His-Tag
Lyophilisiert
S100A8 Rekombinantes humanes Protein
≥90 % von SDS-PAGE
–20 °C
5 Packung(en)
60B8AG, CAGA, CFAG, CGLA, CP-10, L1Ag, MA387, MIF, MRP8, NIF, P8
5 Fläschchen mit gefriergetrocknetem Protein
Assay-Standard
Insekten