Learn More
S100A2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16120432
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 16120432
Marke: Abnova H00006273T01.100uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Western Blotting
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung S100A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC002829
Molekulargewicht 10.78
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-S100A2 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-S100A2 antibody (H00006273-B01) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.