Learn More
Abnova™ S100A11 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00006282-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16150482
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH14354
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
37.29
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MAKISSPTETERCIESLIAVFQKYAGKDGYNYTLSKTEFLSFMNTELAAFTKNQKDPGVLDRMMKKLDTNSDGQLDFSEFLNLIGGLAMACHDSFLKAVPSQKRT
MLN70/S100C
S100A11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6282
S100A11 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
S100A11
Human
Recombinant
Solution