Learn More
(S)-Verbenon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10537953 10 g 10 Gramm
10199652 1 g 1 Gramm
10046434 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537953 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01645EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-01-6
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00001343
InChI-Schlüssel DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC-Name (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Verbenone
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 97%