Specifications
| Chemischer Name oder Material | s-Trioxane |
| Schmelzpunkt | 61.0°C to 62.0°C |
| Farbe | Farblos bis Weiß |
| Dichte | 1.1700g/mL |
| Siedepunkt | 114.0°C to 116.0°C |
| Flammpunkt | 45°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
| Verpackung | Plastikeimer |
| Menge | 5 kg |
| Show More |