Learn More
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737693
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-Trioxan
C1OCOCO1
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-Trioxan
C1OCOCO1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material s-Trioxane
Schmelzpunkt 61.0°C to 62.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Sublimationspunkt 0115.0°C
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Flocken