Learn More
(S)-(-)-Thalidomid, TRC
Artikelnummer. 30451877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451877 5 mg 5 Milligramm
30451435 10 mg -
30449987 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451877 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3388605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 841-67-8
Summenformel C13 H10 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidinyl]- (9CI, ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, (S)- (ZCI), 2-[(3S)-2,6-Dioxo-3-piperidinyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-, L-(-)- (8CI), (-)-Thalidomide, (S)-(-)-Thalidomide, (S)-Thalidomide, 2-[(3S)-2,6-Dioxopiperidin-3-yl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, NSC 91730, S-(L)-Thalidomide, S-Lenalidomide
IUPAC-Name 2-[(3S)-2,6-Dioxopiperidin-3-yl]isoindol-1,3-Dion
SMILES O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Thalidomide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1
Formelmasse 258.064