Learn More
(S)-(-)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure, ≥ 98 %, ee 98 %
Artikelnummer. 11398706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398706 5 g 5 Gramm
11388706 1 g 1 Gramm
11308716 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19411.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87392-07-2
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00272639
InChI-Schlüssel UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
PubChem CID 446666
ChEBI CHEBI:45960
IUPAC-Name (2S)-Oxolan-2-Carbonsäure
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Dichte 1.213
Menge 5 g
Brechungsindex 1.46
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4658738
Siedepunkt 244°C
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) ≥98%