Learn More
(S)-tert-Leucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-tert-Leucinol |
Infrarotspektrum | Echt |
Farbe | Weiß oder farblos |
Verpackung | Glasflasche |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Spezifische Drehung | +34° to +40° (25°C, 589nm) (c=1.5, EtOH) |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (S)-tert-Leucinol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.