Learn More
Tocris Bioscience™ S-Sulfo-L-cysteine sodium salt
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
S-Sulfo-L-cysteine sodium salt is an EAA receptor agonist. Agonist at mGlu1α and mGlu5a subtypes expressed in clonal RGT cell lines.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7381-67-1 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 100 mM in water |
| Summenformel | C3H6NO5S2Na |
| Formelmasse | Observed MW: 223.19 |
Nur für Forschungszwecke