Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™ 1003908
Description
- Gegen Kavitätenkorrosion beständige Wanne aus Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer
- LED-Anzeige für eingestellte und verbleibende Zeitdauer und Soll- und Ist-Temperatur
- Ergonomisch gestaltete Tragegriffe aus Kunststoff
- Neugestaltetes Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt das Aufwärmen
- Problemloses Ablassen der Reinigungsflüssigkeit über einen seitlichen Ablasskanal mit Drehscheibe
- Anordnung des Bedienfelds verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Elektronik
- Funktionstaste für Entgasen
- 80 kHz für längere Reinigungszeit, ideal zur Behandlung sehr kleiner und empfindlicher Gegenstände
- Edelstahlwanne und Kunststoffabdeckung sind separat erhältlich
Specifications
V2A Edelstahlgehäuse und V4A Edelstahlbehälter | |
45 l | |
230 V Wechselstrom, 2000 W | |
Elmasonic S 450 (H) | |
25 kg |
230 V AC | |
370 T x 615 B x 467 H (mm) | |
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie | |
30 °C bis 80 °C | |
615 mm |
Videos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
-
Fisherbrand Ultrasonic baths S series
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.