Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Lange Lebensdauer durch kavitationsbeständige Edelstahlbehälter
- LED-Anzeige mit eingestellter und verbleibender Zeit und voreingestellter und aktueller Temperatur
- Ergonomisch geformte Tragegriffe aus Kunststoff
- Die neuartige Abdeckung verringert die Lärmbelastung und beschleunigt den Aufheizvorgang
- Einfaches Ablassen der Reinigungsflüssigkeit durch den seitlichen Abflusskanal
- Durch die Anordnung des Bedienfelds kann keine Flüssigkeit in die Elektronik gelangen
- Degas-Taste
- 80 kHz für verlängerte Reinigungszeiten, ideal für die Behandlung von sehr kleinen und empfindlichen Gegenständen
- Edelstahlkorb mit separat bestellbarem Kunststoffdeckel
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter | |
12.75 L | |
230 V Wechselstrom, 1000 W | |
Elmasonic S 120 (H) | |
7.5 kg |
230 V Wechselstrom | |
278 L x 365 B x 321 H (mm) | |
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie | |
30 °C bis 80 °C |