Learn More
(S)-(+)-sec-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-77949
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4221-99-2
C4H10O
74.12
MFCD00064281
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
444683
CHEBI:45475
(2S)-Butan-2-ol
CCC(C)O
4221-99-2
C4H10O
74.12
MFCD00064281
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
444683
CHEBI:45475
(2S)-Butan-2-ol
CCC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-sec-Butanol
Schmelzpunkt -114°C
Namenshinweis 0.99
CAS Min. % 98.5
Farbe Farblos
CAS Max. % 100
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 99°C to 100°C
Menge 1 g
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3960 to 1.398
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 0.8
Strukturformel C2H5CH(OH)CH3
Viskosität 4.21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 373
Merck Index 15, 1543
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 125g/L (20°C)
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-sec-Butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.