Learn More
(S,S,S)-Enalapril Maleate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Neat |
| Molekulargewicht | 492.52 |
| Produkttyp | Metabolite∣API |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room Temperature |