Learn More
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, TRC
Artikelnummer. 30403769
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403769 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7145205G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
CAS 2325-10-2
Summenformel C14H14O2
Menge 5 g
Synonym (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, D-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, [S-(R*,R*)]-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (-)-(S,S)-Hydrobenzoin, (-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (-)-Hydrobenzoin, (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenylethanediol, (S,S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanol, (S,S)-Hydrobenzoin
InChI-Formel InChI=1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1
SMILES CCO\C=C\C(=O)CC
IUPAC-Name (1S,2S)-1,2-Diphenylethan-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 214.26
Formelmasse 214.0994