Learn More
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428999
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428999 25 g 25 Gramm
15418999 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14082.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2325-10-2 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2325-10-2
MDL-Nummer MFCD00064255
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Farbe Weiß
Summenformel C14H14O2
Menge 25 g
Beilstein 2330888
Merck Index 14,4777
Synonym s,s---hydrobenzoin, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, s,s-hydrobenzoin, s,s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, hydrobenzoin,-, unii-wx45q7714b, 1,2-ethanediol, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, s,s-1,2-diphenylethylene glycol, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, isohydrobenzoin
InChI-Schlüssel IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)O
IUPAC-Name (1S,2S)-1,2-Diphenylethan-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 214.26
PubChem CID 853020
Formelmasse 214.27
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Crystals