Learn More
(S,R)-Palonosetron-Hydrochlorid enthält bis zu ~35 % (R,R)-Isomer, TRC
Artikelnummer. 30136167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136167 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP16581050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135729-76-9
Summenformel C19 H24 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 332.87
Synonym 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aS)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, [R-(R*,S*)]- (9CI), (3aS)-2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25233-197
IUPAC-Name (3aS)-2-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl]-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-benzo[de]isoquinolin-1-on; Hydrochlorid
SMILES Cl.O=C1N(C[C@H]2CCCc3cccc1c23)[C@H]4CN5CCC4CC5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,R)-Palonosetron Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17+;/m1./s1
Formelmasse 332.1655