missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Quizalofop Ethyl, TRC

Artikelnummer. 30408986
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408986 50 mg
30415710 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30408986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ16465050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 100646-52-4
Summenformel C19H17ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 372.8
Synonym 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid, (-)-Quizalofop Ethyl
IUPAC-Name ethyl (2S)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-Quizalofop Ethyl
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formelmasse 372.0877
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.