Learn More
(S)-(-)-Propylenoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426056 5 g 5 Gramm
11436056 25 g 25 Gramm
11446056 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22341.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16088-62-3 | C3H6O | 58.08 g/mol
(S)-(-)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used in making the polyurethane plastics. It finds an application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It is also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-Propylenoxid wird bei der Herstellung von Polyetherpolyolen und Propylenglycol, das bei der Herstellung von Polyurethankunststoffen verwendet wird, häufig eingesetzt. Es findet Anwendung als Desinfektionsmittel für die Sterilisation von verpackten Lebensmitteln und medizinischen Geräten aus Kunststoff. In Kombination mit Ethanol werden biologische Proben für die Elektronenmikroskopie hergestellt. Es wird auch in Modellflugzeugen und Oberflächenfahrzeugen als Glühkraftstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten. Die Substanz kann unter dem Einfluss von Basen, Säuren und Metallchloriden polymerisieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16088-62-3
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00064312
InChI-Schlüssel GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Synonym s---propylene oxide, s-propylene oxide, 2s-2-methyloxirane, s-1,2-epoxypropane, --propylene oxide, s-2-methyloxirane, --methyloxirane, s-methyloxirane, s---1,2-epoxypropane
PubChem CID 146262
ChEBI CHEBI:28982
IUPAC-Name (2S)-2-Methyloxiran
SMILES C[C@H]1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Propylene oxide
Dichte 0.829
Siedepunkt 34°C to 35°C
Flammpunkt −37°C (−35°F)
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.367
Menge 5 g
UN-Nummer UN1280
Beilstein 79765
Merck Index 14,7856
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and many organic solvents.
Optische Drehung −14° (Neat)
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Propylene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-1,2-Epoxypropane