Learn More
(S)-(-)-Piperazin-2-Carbonsäure-Dihydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442200 1 g 1 Gramm
15477745 250 mg 250 Milligramm
11452200 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442200 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28972.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 158663-69-5 | C5H12Cl2N2O2 | 203.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158663-69-5
Summenformel C5H12Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.06
MDL-Nummer MFCD01632104,MFCD03840829
InChI-Schlüssel WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, 2s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, s---2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, s---piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, 2s, s---piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, 2s---2-carboxypiperazine dihydrochloride
PubChem CID 2734260
IUPAC-Name (2S)-Piperazin-2-carbonsäure;dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.OC(=O)C1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Optische Drehung −5° (c=1 in Water)
Formelmasse 203.07
Reinheit (%) ≥98%