Learn More
S-Phenyl-Thioessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461338 25 g 25 Gramm
15451338 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55175.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 934-87-2 | C8H8OS | 152.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-87-2
Summenformel C8H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 152.211
MDL-Nummer MFCD00008752
InChI-Schlüssel WBISVCLTLBMTDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-phenyl thioacetate, thiophenyl acetate, ethanethioic acid, s-phenyl ester, acetic acid, thio-, s-phenyl ester, phenyl thioacetate, thioacetic acid s-phenyl ester, thiacetic acid, s-phenyl ester, pubchem15324, 1-phenylsulfanylethanone, thioacetic acid s-phenyl
PubChem CID 13630
IUPAC-Name S-phenylethanthioat
SMILES CC(=O)SC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Phenyl thioacetate
Farbe Farblos
Dichte 1.124 g/mL
Siedepunkt 99°C to 100°C (6 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Strukturformel CH3COSC6H5
Brechungsindex 1.57
Menge 25 g
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit