Learn More
S-Phenyl-L-Cystein, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451148 1 g 1 Gramm
15461148 5 g 5 Gramm
15471148 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55031.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 34317-61-8 | C9H11NO2S | 197.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34317-61-8
Summenformel C9H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 197.252
MDL-Nummer MFCD01318758
InChI-Schlüssel XYUBQWNJDIAEES-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-phenyl-l-cysteine, beta-phenylcysteine, r-2-amino-3-phenylthio propanoic acid, s-phenylcysteine, h-cys phenyl-oh, l-cysteine, s-phenyl, 4-thia-l-homophenylalanine, 3-phenylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-phenylsulfanylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-phenylthiopropanoic acid
PubChem CID 119462
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-phenylsulfanylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)SCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Phenyl-L-cysteine
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Beilstein 2268203
Menge 1 g
Formelmasse 197.25
Optische Drehung +10° (c=1.5 in 1M NaOH)
Reinheit (%) 97%