Learn More
(S)-Perillaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30377005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377005 500 mg
30371300 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30377005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE560003500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18031-40-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.21
Synonym (S)-4-(Prop-1-En-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde
IUPAC-Name (4S)-4-Prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-carbaldehyd
SMILES CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Perillaldehyde
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
Formelmasse 150.1045