missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-Pantoprazol-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30414769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414769 1 mg -
30414335 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30414769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP1829951MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 160488-53-9
Summenformel C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 405.35
Synonym 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), (S)-(-)-Pantoprazole sodium salt
IUPAC-Name Natrium; 5-(Difluoromethoxy)-2-[(S)-(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)Methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(C[S@](=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (S)-Pantoprazole sodium salt
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1/t26-;/m0./s1
Formelmasse 405.0571
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.