missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Nitroso-L-glutathione (>90%), TRC

Artikelnummer. 30007092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007092 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007092 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52750010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57564-91-7
Synonym (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-nitrososulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid

Spezifikation

Format Neat
Summenformel C10H16N4O7S
Molekulargewicht 336.32
InChI-Schlüssel HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-(nitrososulfanyl)ethyl]carbamoyl}butanoic acid
Menge 10 mg
Molekulargewicht (g/mol) 336.32
Literatur Thompson, C., et al.: Toxicol., App. Pharmacol., 233, 355 (2008),
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.