Learn More
(S)-(-)-Nikotin, TRC
Artikelnummer. 17927159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17927159 25 mL 25 Milliliter
17987749 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17927159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN41245025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-11-5
Summenformel C10 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Synonym Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (-)-Nicotine, (-)-β-Pyridyl-α-N-methylpyrrolidine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine
IUPAC-Name 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Formelmasse 162.1157
Reinheit (%) >95%