Learn More
(S)-Naproxen-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30133820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133820 50 g 50 Gramm
30005637 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37752550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26159-34-2
Summenformel C14 H13 O3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 252.24
Synonym Naproxen Sodium, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid
IUPAC-Name Natrium; (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)Propranonat
SMILES [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Naproxen Sodium
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Formelmasse 252.0762