Learn More
S,N,N'-Trimethylisothiouroniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30457145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457145 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79634510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-S-Trimethylisothiouronium Iodide
CAS 6966-83-2
Summenformel C4H11lN2S
Menge 10 mg
Synonym Carbamimidothioic acid','N,N'-dimethyl-','methyl ester','monohydriodide (9CI), Pseudourea','1,2,3-trimethyl-2-thio-','monohydriodide (8CI), 1,2,3-Trimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, N,N1,S-Trimethylisothiourea hydroiodide, N,N',S-Trimethylisothiouronium iodide, N,N',S-Trimethylthiopseudourea hydriodide, N,N'-Dimethyl-S-methylisothiouronium iodide, S,N,N'-Trimethylisothiouronium iodide
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2S.HI/c1-5-4(6-2)7-3;/h1-3H3,(H,5,6);1H
SMILES I.CN\C(=N/C)\SC
IUPAC-Name Methyl-N,N'-Dimethylcarbamimidothioat;Hydroiodid
Molekulargewicht (g/mol) 246.11
Formelmasse 245.9688