Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N(Trimethylsilyl)methyl-1-Phenylethylamin, techn. 85 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine |
| Siedepunkt | 82°C to 84°C (0.2 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 5906612 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Optische Drehung | −47° (c=1 in Carbon Tetrachloride) |
| Formelmasse | 251.45 |
| Reinheit (%) | 85% |
| Güte | Technisch |