Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N(Trimethylsilyl)methyl-1-Phenylethylamin, techn. 85 %
Artikelnummer. 11358716
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358716 1 g 1 Gramm
11368716 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358716 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L19414.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 143140-08-3
Summenformel C14H25NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 251.445
MDL-Nummer MFCD06798960
InChI-Schlüssel FRQGYHCIEIDEAD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethanamine, methoxymethyl 1s-1-phenylethyl trimethylsilyl methyl amine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1, s-methoxymethyl-1-phenyl-ethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, s-n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-1-phenylethylamine, 1s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethan-1-amine, s-+-n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethan-1-amine
PubChem CID 10729457
IUPAC-Name (1S)-N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N(COC)C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Siedepunkt 82°C to 84°C (0.2 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 5906612
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Optische Drehung −47° (c=1 in Carbon Tetrachloride)
Formelmasse 251.45
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch