Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S)-N-FMOC-Octylglycin, 95 %, 98 % e.e.
Artikelnummer. 10199121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10199121 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10199121 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 361490010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-FMOC-Octylglycine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS 193885-59-5
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 142.6°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C25H31NO4
MDL-Nummer MFCD01311753
Menge 1 g
Synonym fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
InChI-Schlüssel LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
SMILES CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)Decansäure
Molekulargewicht (g/mol) 409.52
PubChem CID 23257324
Formelmasse 409.52
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver